Wichtige Dokumente
ENAH93E78461
Enamine
tert-butyl 6-hydroxy-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-hydroxy-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-5-7-4-8(6-12)9(7)13/h7-9,13H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
FIPZGKLMWFRNLL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168688
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)