Merck
ENAH93E758E0
Enamine
{[5-(difluoromethyl)-1,2-oxazol-3-yl]methyl}({[1-(oxan-2-yl)cyclobutyl]methyl})amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.81
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(5-(difluoromethyl)isoxazol-3-yl)-N-((1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)cyclobutyl)methyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22F2N2O2.ClH/c16-14(17)12-8-11(19-21-12)9-18-10-15(5-3-6-15)13-4-1-2-7-20-13;/h8,13-14,18H,1-7,9-10H2;1H
InChIKey
RFUBLFNTYNVGRC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862621
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862621
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)