Merck
ENAH93E754D7
Enamine
(2,4-dimethylpyridin-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,4-dimethyl-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6-3-4-10-7(2)8(6)5-9/h3-4H,5,9H2,1-2H3
InChIKey
DMQOEKFRLIOZDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2925530
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2925530
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)