Merck
ENAH93E74FE9
Enamine
3,3-difluoropropanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,3-difluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H4F2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChIKey
SHJWFIDAWODQSR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)