Merck
ENAH93E74F4F
Enamine
5-oxahexacyclo[5.4.1.0^{2,6}.0^{3,10}.0^{4,8}.0^{9,12}]dodecane-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
150-151
Iupac Name
octahydro-2H-2,6,3,5-(epiethane[1,1,2,2]tetrayl)pentaleno[1,6-bc]furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c13-11(14)12-8-3-1-2-4-5(3)9(12)7(4)10(15-12)6(2)8/h2-10H,1H2,(H,13,14)
InChIKey
CKYHREDYCSWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9424653
Melting Point
150-151
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9424653
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)