Merck
ENAH93E74ED7
Enamine
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H9FO4/c1-17-13(16)11-7-6-10(18-11)12(15)8-4-2-3-5-9(8)14/h2-7H,1H3
InChIKey
HHIZUWUUPVBNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15577717
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15577717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)