Merck
ENAH93E74B2C
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.43
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H20N2O5/c27-22-10-9-15(23(28)29)11-26(22)16-12-25(13-16)24(30)31-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-11,16,21H,12-14H2,(H,28,29)
InChIKey
ARKMLRZFIFOJQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)