Merck
ENAH93E74923
Enamine
5-bromo-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-26673879-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26673879-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
102-104
Iupac Name
5-bromo-3-(perfluoroethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrF5N2/c8-3-1-4(5(14)15-2-3)6(9,10)7(11,12)13/h1-2H,(H2,14,15)
InChIKey
SCSJMDVMRHZZMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Melting Point
102-104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)