Merck
ENAH93E746C6
Enamine
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3O/c7-3-1-12-5(11)13-4(3)14-2-6(8,9)10/h1H,2H2,(H2,11,12,13)
InChIKey
STJDVVZXTNBLLV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5048564
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5048564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)