Merck
ENAH93E74691
Enamine
methyl 3-bromo-4-[(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methoxy]benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-((4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O4/c1-7-10(15-19-14-7)6-18-11-4-3-8(5-9(11)13)12(16)17-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
JZWVIOVWTFLVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563691
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563691
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)