Merck
ENAH908237D2
Enamine
5,5-dimethyl-2-sulfanyl-1,3,2lambda5-dioxaphosphinane-2-thione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.25
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
81-82
Iupac Name
2-mercapto-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-sulfide
Inchi Code
1S/C5H11O2PS2/c1-5(2)3-6-8(9,10)7-4-5/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
MKSFKVXITRIJQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7502090
Melting Point
81-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7502090
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)