Merck
ENAH908233B3
Enamine
1-ethenyl-2,5-dihydro-1H-1lambda5-phosphol-1-one
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
Lieferanten-SKU: EN300-7445721-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7445721-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-vinyl-2,5-dihydrophosphole 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H9OP/c1-2-8(7)5-3-4-6-8/h2-4H,1,5-6H2
InChIKey
PHDYGZFSVKMMRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)