Merck
ENAH90822F93
Enamine
tert-butyl 3-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-8(13)11(12)5-4-6-11/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
MRBKPJGIOAOIFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541732
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)