Merck
ENAH908226E5
Enamine
tert-butyl N-(7-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 7-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16BrNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-9-7-11-10(6-8(9)14)17-4-5-18-11/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
LTWDFSWTMFKGOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3599133
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3599133
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)