Wichtige Dokumente
ENAH659288FE
Enamine
1-methyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole-5-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S/c1-13-9(16(10,14)15)8(11-12-13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
CUZFEOSAPRZZOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443161
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)