Direkt zum Inhalt
Merck

ENAH6591F5BB

Enamine

2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methyl-4-phenylbutanoic acid

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.36
MDL-Nummer:

Iupac Name

2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methyl-4-phenylbutanoic acid

Inchi Code

1S/C16H23NO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-16(4,13(18)19)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,10-11H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)

InChIKey

NRJFKHRPRBWHEN-UHFFFAOYSA-N

Lagertemp.

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071864

Piktogramme

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071864


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.