Merck
ENAH65919BBE
Enamine
(2S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-2-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h8-9,11H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChIKey
QFHKAHRMNXZOAS-QMMMGPOBSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)