Merck
ENAH581684ED
Enamine
tert-butyl N-[(1r,4r)-4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]cyclohexyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl ((1r,4r)-4-((4-chloropyrimidin-2-yl)amino)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H23ClN4O2/c1-15(2,3)22-14(21)19-11-6-4-10(5-7-11)18-13-17-9-8-12(16)20-13/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,19,21)(H,17,18,20)/t10-,11-
InChIKey
ZQSMFMYEPUGBBU-XYPYZODXSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446910
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)