Merck
ENAH5802ECBC
Enamine
tert-butyl 4-cyano-4-[2-(fluorosulfonyl)ethyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-4-(2-(fluorosulfonyl)ethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21FN2O4S/c1-12(2,3)20-11(17)16-7-4-13(10-15,5-8-16)6-9-21(14,18)19/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
MUNADGUAAFKQQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764174
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764174
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)