Merck
ENAH5802E11D
Enamine
5-(2-aminopropanamido)pentanoic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--5-(2-aminopropanamido)pentanoic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C8H16N2O3.C2HF3O2/c1-6(9)8(13)10-5-3-2-4-7(11)12;3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5,9H2,1H3,(H,10,13)(H,11,12);(H,6,7)
InChIKey
SKKXSFUDXDVQQL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425888
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425888
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)