Merck
ENAH5802DE57
Enamine
ethyl 2-cyano-3-[(2-fluorophenyl)amino]prop-2-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(2-fluoroanilino)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c1-2-17-12(16)9(7-14)8-15-11-6-4-3-5-10(11)13/h3-6,8,15H,2H2,1H3/b9-8+
InChIKey
GUXJSHDCEAORRS-CMDGGOBGSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49740
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)