Merck
ENAH5802DCCF
Enamine
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h2-3H,1H3
InChIKey
QRSJREWBZNZGGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)