Merck
ENAH38A2D8EA
Enamine
6-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.56
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO3S/c9-7-1-5-3-13-4-6(5)2-8(7)14(10,11)12/h1-2H,3-4H2
InChIKey
QZFLRUMEHXRFMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764648
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764648
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)