Merck
ENAH38A2CC18
Enamine
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-6-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-7-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-11-8-2-3-9(4-5-9)6-7-10-8/h2,10H,3-7H2,1H3
InChIKey
FPJRMOHHCZYUIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)