Merck
ENAH38A2BD90
Enamine
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-3-4-10-9(7-8)11-5-6-12(10)2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
DMDDKWCMXYOTBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)