Merck
ENAH31552111
Enamine
(1r,3r)-3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c8-6-4-7(5-6)10-3-1-2-9-10;;/h1-3,6-7H,4-5,8H2;2*1H/t6-,7-;;
InChIKey
HZOGIRIYNQPGMP-FNIRFVFUSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735275
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)