Wichtige Dokumente
ENAH31551EE7
Enamine
({1-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}methyl)dimethylamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N,N-dimethyl-1-(1-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11(2)7-8-5-9(6-8)3-4-10-9/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
BMERYCOBURJEMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736951
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736951
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)