Merck
ENAH31551DB3
Enamine
1-bromo-3-ethynyladamantane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1s,3r,5R,7S)-1-bromo-3-ethynyladamantane
Inchi Code
1S/C12H15Br/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11/h1,9-10H,3-8H2
InChIKey
LPTRMTVYGUQEQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734344
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)