Merck
ENAH31551CF5
Enamine
(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.66
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
162-164
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-11-7-4-3-6(10-9)5-8(7)12-2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
HRSRMSMAVYUKRC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733294
Melting Point
162-164
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)