Merck
ENAH31551BD1
Enamine
rac-(3aR,6S,6aS)-6-iodo-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3aS,6R,6aR)-6-iodohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan
Inchi Code
1S/C7H11IO/c8-6-2-1-5-3-4-9-7(5)6/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
AGQNYKRMLVHPGX-RRKCRQDMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731823
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731823
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)