Merck
ENAH31551ACB
Enamine
7-imino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]nonan-7-one
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-6505043-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6505043-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-amino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]non-6-ene 7-oxide
Inchi Code
1S/C6H11NO3S/c7-11(8)4-1-6(5-11)9-2-3-10-6/h5H,1-4H2,(H2,7,8)
InChIKey
SOQNQQYKCSPYRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)