Merck
ENAH31551A15
Enamine
1-(1,3-thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 1.233,20
250 MG
€ 1.740,20
500 MG
€ 2.716,50
1 G
€ 3.470,50
Lieferanten-SKU: EN300-6729554-100MG
€ 1.233,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.233,20
250 MG
€ 1.740,20
500 MG
€ 2.716,50
1 G
€ 3.470,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6729554-100MG
€ 1.233,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-8(13)7-6-1-2-10(7,5-6)9-11-3-4-14-9/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChIKey
KDBRBFSRYHYODS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)