Merck
ENAH315515DF
Enamine
1-[3-(methylsulfanyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(methylthio)-5-(piperazin-1-yl)-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C7H12N4S2/c1-12-6-9-7(13-10-6)11-4-2-8-3-5-11/h8H,2-5H2,1H3
InChIKey
LAXFFDAHPFILCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154055
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)