Wichtige Dokumente
ENAH305251FC
Enamine
2-(1,3-dioxaindan-5-yl)prop-2-en-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.2
Iupac Name
2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)prop-2-en-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-7(5-11)8-2-3-9-10(4-8)13-6-12-9/h2-4H,1,5-6,11H2
InChIKey
TTXFSIUGZYVZQJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1991824
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)