Merck
ENAH304FF2A7
Enamine
O-[(4-ethoxyphenyl)methyl]hydroxylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
O-(4-ethoxybenzyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)7-12-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChIKey
BEQGFYJUEOMBMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1834820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)