Wichtige Dokumente
ENAH304E204E
Enamine
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-thiol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-thiol
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-10-7-3-2-4-8(11)6(7)5-9-10/h5,8,11H,2-4H2,1H3
InChIKey
MEGOGUZKCXNRRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289552
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)