Wichtige Dokumente
ENAH304A7E8E
Enamine
2-{5-ethyl-4H,5H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl}ethan-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(5-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H17N3S/c1-2-13-6-4-8-9(7-13)14-10(12-8)3-5-11/h2-7,11H2,1H3
InChIKey
YXXGBUMJOWXKSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-841666
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)