Merck
ENAH3049C419
Enamine
sodium 2-chloro-4-cyanobenzene-1-sulfinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
sodium 2-chloro-4-cyanobenzenesulfinate
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S.Na/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)12(10)11;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
OOFKCYDXVRUVNR-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723492
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)