Wichtige Dokumente
ENAH3049080D
Enamine
3-bromo-4-[(2-chlorophenyl)methoxy]oxolane
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.57
Iupac Name
3-bromo-4-((2-chlorobenzyl)oxy)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C11H12BrClO2/c12-9-6-14-7-11(9)15-5-8-3-1-2-4-10(8)13/h1-4,9,11H,5-7H2
InChIKey
RXQBAVAQTSPKHB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1133552
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)