Merck
ENAH30489FF5
Enamine
5-amino-1-methyl-3-(oxetan-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
Iupac Name
5-amino-1-methyl-3-(oxetan-3-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-10-2-6(9)7(12)11(8(10)13)5-3-14-4-5/h2,5H,3-4,9H2,1H3
InChIKey
OQDSTAKXCSNENH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1105920
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)