Merck
ENAH304858EE
Enamine
5-bromo-2,4,4-trimethylpent-1-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2,4,4-trimethylpent-1-ene
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-7(2)5-8(3,4)6-9/h1,5-6H2,2-4H3
InChIKey
FITFGROSSJBNBG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-674194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)