Merck
ENAH3047CA97
Enamine
2-{spiro[2.5]octan-6-yl}acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(spiro[2.5]octan-6-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H15N/c11-8-3-9-1-4-10(5-2-9)6-7-10/h9H,1-7H2
InChIKey
HLJFRPQUNVCRDN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)