Merck
ENAH30479C10
Enamine
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-6-7(2)14(17)18-13-8(3)12(16)11(9(4)15)5-10(6)13/h5,16H,1-4H3
InChIKey
HEHXCMGRMMXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302361
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)