Wichtige Dokumente
ENAH304743A8
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)hexan-1-amine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)hexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17F2N.ClH/c1-2-3-4-5-12(15)10-7-6-9(13)8-11(10)14;/h6-8,12H,2-5,15H2,1H3;1H
InChIKey
BDKQSAMOTYFFAL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)