Merck
ENAH30473FEC
Enamine
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)butane-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-1-butanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14Cl2O3S/c1-9-8-10(4-5-11(9)12)16-6-2-3-7-17(13,14)15/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3
InChIKey
QLHCQHREPCPQCB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-240162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)