Wichtige Dokumente
ENAH3047186C
Enamine
3-(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c1-6-8(9)7(2)12(11-6)5-3-4-10/h3,5H2,1-2H3
InChIKey
BCHICLJPVCNIJC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229405
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)