Wichtige Dokumente
ENAH30465170
Enamine
3-methyl-1-(piperidine-4-carbonyl)piperidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-methyl-1-(4-piperidinylcarbonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H22N2O/c1-10-3-2-8-14(9-10)12(15)11-4-6-13-7-5-11/h10-11,13H,2-9H2,1H3
InChIKey
ICQRQVGOGYEPCC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57903
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)