Merck
ENAH3035EBC0
Enamine
3-bromo-1-(4-bromophenyl)piperidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-1-(4-bromophenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H11Br2NO/c12-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(13)11(14)15/h3-6,10H,1-2,7H2
InChIKey
DKEYXLYPWCGDJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501545
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501545
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)