Wichtige Dokumente
ENAH3035E677
Enamine
(3-bromo-5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6497198-100MG
€ 344,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6497198-100MG
€ 344,00
Iupac Name
(3-bromo-5-cyclopropylisoxazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-7-5(3-10)6(11-9-7)4-1-2-4/h4,10H,1-3H2
InChIKey
PSKSOKNAPOEGJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497198
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)