Merck
ENAH2C5581B2
Enamine
tert-butyl 6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16F3NO2/c1-10(2,3)17-9(16)15-5-4-6-7(8(6)15)11(12,13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
UZKCQCJKIGOIRS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479173
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479173
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)